Få mere at vide
Hirschmann™ SILICOSEN™ Pink silikone propper
Diameter (metrisk) Indvendig:
6-9 mm
9-11 mm
11-14 mm
13-16 mm
15-18 mm
18-21 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Længde (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ensartet porestruktur
- God luftgennemtrængelighed
- Kemisk og temperaturbestandig
- Væskeafvisende og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 18-21 mm |
| Til brug med (applikation) | Til forberedelse og sterilisering af kulturmedier |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Farve | Pink (Pink) |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Tapered Stopper |