Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone propper
Artikelnummer. 11597672 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
2/pakke
20 stk./pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 50
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Mængde Pakningsstørrelse
11597672 49 mm 1/Pk. Hver
11527662 13 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
10131511 13 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11547662 17 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
10040131 17 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11517672 31 mm 2/pakke Pakke med 2
10060141 31 mm 2/pakke Pakke med 2
10283601 3 mm 50 stk./pakke Pakke med 50
11537652 3 mm 50 stk./pakke Pakke med 50
11577672 43 mm 1/Pk. Hver
10181841 43 mm 1/Pk. Hver
10599561 49 mm 1/Pk. Hver
11507682 53 mm 1/Pk. Hver
10440693 53 mm 1/Pk. Hver
11567652 6 mm 50 stk./pakke Pakke med 50
10757311 6 mm 50 stk./pakke Pakke med 50
11587652 8 mm 20 stk./pakke Pakke med 20
10213751 8 mm 20 stk./pakke Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 11597672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.19 DKK
    163.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.29 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
Til laboratorie- og/eller fødevaretestning, industriel maskering eller undervisningsbrug.
  • Ikke-giftig, gennemskinnelig
  • Temperaturområde -60 °C til 200 °C
  • Høj elektrisk modstand
  • Modstår revner og spallation
  • Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, herunder ozon
Specifications
Mængde 1/Pk.
Diameter (metrisk) bund 49 mm
Materiale Silikone
Produkttype Prop