Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone propper
Artikelnummer. 11587652 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
2/pakke
20 stk./pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 50
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Mængde Pakningsstørrelse
11587652 8 mm 20 stk./pakke Pakke med 20
11527662 13 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
10131511 13 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11547662 17 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
10040131 17 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11517672 31 mm 2/pakke Pakke med 2
10060141 31 mm 2/pakke Pakke med 2
10283601 3 mm 50 stk./pakke Pakke med 50
11537652 3 mm 50 stk./pakke Pakke med 50
11577672 43 mm 1/Pk. Hver
10181841 43 mm 1/Pk. Hver
11597672 49 mm 1/Pk. Hver
10599561 49 mm 1/Pk. Hver
11507682 53 mm 1/Pk. Hver
10440693 53 mm 1/Pk. Hver
11567652 6 mm 50 stk./pakke Pakke med 50
10757311 6 mm 50 stk./pakke Pakke med 50
10213751 8 mm 20 stk./pakke Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11587652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.15 DKK
    64.09 DKK / Pakke med 20
    Spare 23.06 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til laboratorie- og/eller fødevaretestning, industriel maskering eller undervisningsbrug.
  • Ikke-giftig, gennemskinnelig
  • Temperaturområde -60 °C til 200 °C
  • Høj elektrisk modstand
  • Modstår revner og spallation
  • Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, herunder ozon
Tekniske data
Mængde 20 stk./pakke
Diameter (metrisk) bund 8 mm
Materiale Silikone
Produkttype Prop