Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone propper
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
2/pakke
20 stk./pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/Pk. |
| Diameter (metrisk) bund | 53 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Prop |