Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone propper
Artikelnummer. 10283601 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
2/pakke
20 stk./pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 50
Artikelnummer. 10283601
Til laboratorie- og/eller fødevaretestning, industriel maskering eller undervisningsbrug.
  • Ikke-giftig, gennemskinnelig
  • Temperaturområde -60 °C til 200 °C
  • Høj elektrisk modstand
  • Modstår revner og spallation
  • Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, herunder ozon
Tekniske data
Mængde 50 stk./pakke
Diameter (metrisk) bund 3 mm
Materiale Silikone
Produkttype Prop