Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper
Artikelnummer. 10717781
Diameter (metrisk) bund:
18 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
79 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Top:
24 mm
59,5 mm
65 mm
70 mm
75,5 mm
83 mm
92 mm
107 mm
Artikelnummer. 10717781
Brand: Deutsch Neumann™ 1010518
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og sikker lukning af laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper er gennemsigtige i farven.
  • Acc. til DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Mængde 1/stk.
Temperaturområde (metrisk) 200 °C
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) bund 18 mm
Diameter (metrisk) Top 24 mm
Materiale Silikone
Produkttype Silikoneprop