Få mere at vide
Cole-Parmer™ Solide farvekodede silikonepropper
Shop alle Cole-Parmer produkter
Størrelse:
0
00
000
2
4
5
8
9.5
10.5
11
12
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Brug disse silikonepropper med en bred vifte af rør og glasvarer. Solid farvekodede silikonepropper fås i 14 farvekodede størrelser og har en fleksibel konstruktion for nem pasform.
- Silikonebobler gør disse propper så lette, at de flyder, hvis de tabes i vand
- Blødhed og fleksibilitet gør det muligt for propperne at passe til en række huller
- Håndter temperaturer fra– 76 til 392 °F (– 60 til 200 °C)
- Tilpas til dine —behov borehuller til termometer eller slangetilsætning
- Få nemt åbninger til glasvarer, der passer til dine nøjagtige specifikationer med det valgfrie korkboresæt, der kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50/Pk. |
| Størrelse | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | –60 til 200 °C |
| Farve | Grøn |
| Diameter (metrisk) bund | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 17.5 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Solid prop |