Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone Standard Septa
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Standard septum |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Hårdhed | 60° Shore A |
| Materiale | Silikone |
| Mængde | 50 stk |