Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas.
- Beskytter hygroskopiske kemikalier og bevarer genstande, der reagerer med fugt.
- Passer BRAND™ Novus Eksikkator 65243
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 215 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Produkttype | Eksikkatorlåg |
| Oversigt | Låg med fatning |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Novus Eksikkatorer |
| Højde (metrisk) | 84 mm |