Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone Septa
Artikelnummer. p-8012428 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
12 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10358341
Brand: Macherey-Nagel™ 702606
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Septum
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Hårdhed 45° Shore A
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C
Farve Klar
Materiale Silikone
Mængde 50 stk