Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone Septa
Artikelnummer. 10737842 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
12 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10737842 12 mm Pakke med 50
10358341 13 mm Pakke med 50
10505941 9 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10737842 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702605
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Produkttype Septum
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Hårdhed 45° Shore A
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C
Farve Klar
Materiale Silikone
Mængde 50 stk