Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone Septa
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Silikone |
| Septum | Silikone |
| Temperaturområde (metrisk) | 250 °C |
| Mængde | 50 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |