Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikone tætninger
Artikelnummer. 12303389
Skift visning
Til brug med (udstyr):
GL 18 skruegevind
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12303389 GL 18 skruegevind Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12303389 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01331810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00 DKK
    253.11 DKK / Pakke med 10
    Spare 163.89 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Inkluderer PTFE manchet
Materiale Silikone
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL18
Til brug med (udstyr) GL 18 skruegevind
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Forsegle