Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Silikone tætningsringe
Artikelnummer. p-7222603
Borestørrelse:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Artikelnummer. 11536894
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01333216
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Til skruelåg med boring
  • Materiale: silikonegummi (VMQ)
  • Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Borestørrelse 16 mm
Til brug med (udstyr) Til gevind 32 GL
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Materiale Silikone