Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Silikone tætningsringe
Borestørrelse:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Beskrivelse
- Til skruelåg med boring
- Materiale: silikonegummi (VMQ)
- Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Tekniske data
| Borestørrelse | 18 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til gevind 32 GL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29 mm |
| Materiale | Silikone |