Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Silikone tætningsringe
Artikelnummer. 11586884
Skift visning
Borestørrelse:
10 mm
Artikelnummer. Borestørrelse
11586884 10 mm
1 options
Artikelnummer. 11586884 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 01332510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.00 DKK
    641.80 DKK / Pakke med 10
    Spare 137.20 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tætningsringe til skruelåg med boring
  • Materiale: Silikonegummi (VMQ)
  • Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Borestørrelse 10 mm
Til brug med (udstyr) Gevindstørrelse GL 25 Rør med diametre 9,0 - 11,0 mm
Mængde 10
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Silikone gummi