Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, VMQ
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
11,0 til 13,0 mm
13,0 til 15,0 mm
15,0 til 17,0 mm
17,0 til 19,0 mm
25,0 til 27,0 mm
31,0 til 33,0 mm
5,5 til 6,5 mm
7,5 til 9,0 mm
9,0 til 11,0 mm
Ledstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Silikonetætningsringen passer til skrueforbindelsesstykket og har gode tætningsegenskaber. På grund af PTFE-laget på den ene side af tætningsringen er der en vis træghed i materialet. Det medfølgende hul giver mulighed for isætning af glasstænger, oliven, slanger mv.
- Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 13,0 til 15,0 mm |
| Til brug med (applikation) | Forsegling; Tilslutning af glasrør; Velegnet til PBT skruelåg med åbning |
| Ledstørrelse | GL 32 |
| Mængde | 10/Pk. |
| Størrelse (metrisk) | Passer til slange ID: 13,0 til 15,0 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29 mm |
| Materiale | Silikone (VMQ) |