Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, VMQ
Artikelnummer. 11831010 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
11,0 til 13,0 mm
13,0 til 15,0 mm
15,0 til 17,0 mm
17,0 til 19,0 mm
25,0 til 27,0 mm
31,0 til 33,0 mm
5,5 til 6,5 mm
7,5 til 9,0 mm
9,0 til 11,0 mm
Ledstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11831010
Brand: DWK Life Sciences 292371202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikonetætningen bruges til tætning og fastgørelse af gevindrør med gevindhætter.
Silikonetætningsringen passer til skrueforbindelsesstykket og har gode tætningsegenskaber. På grund af PTFE-laget på den ene side af tætningsringen er der en vis træghed i materialet. Det medfølgende hul giver mulighed for isætning af glasstænger, oliven, slanger mv.
  • Med bundet PTFE-flade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 11,0 til 13,0 mm
Til brug med (applikation) Forsegling; Tilslutning af glasrør; Velegnet til PBT skruelåg med åbning
Ledstørrelse GL 25
Mængde 10/Pk.
Størrelse (metrisk) Passer til slange ID: 11,0 til 13,0 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Silikone (VMQ)