Beskrivelse
Silikonetætningsringen passer til skrueforbindelsesstykket og har gode tætningsegenskaber. På grund af PTFE-laget på den ene side af tætningsringen er der en vis træghed i materialet. Det medfølgende hul giver mulighed for isætning af glasstænger, oliven, slanger mv.
- Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 5,5 til 6,5 mm |
| Til brug med (applikation) | Forsegling; Tilslutning af glasrør; Velegnet til PBT skruelåg med åbning |
| Ledstørrelse | GL 18 |
| Mængde | 10/Pk. |
| Størrelse (metrisk) | Passer til slange ID: 5,5 til 6,5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Materiale | Silikone (VMQ) |