Description
Silikonetætningsringen passer til skrueforbindelsesstykket og har gode tætningsegenskaber. På grund af PTFE-laget på den ene side af tætningsringen er der en vis træghed i materialet. Det medfølgende hul giver mulighed for isætning af glasstænger, oliven, slanger mv.
- Med bundet PTFE-flade
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) indvendig | 7,5 til 9,0 mm |
| Til brug med (applikation) | Forsegling; Tilslutning af glasrør; Velegnet til PBT skruelåg med åbning |
| Ledstørrelse | GL 25 |
| Mængde | 10/Pk. |
| Størrelse (metrisk) | Passer til rør-ID: 7,5 til 9,0 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Materiale | Silikone (VMQ) |