Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, VMQ
Artikelnummer. 11331485 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
11,0 til 13,0 mm
13,0 til 15,0 mm
15,0 til 17,0 mm
17,0 til 19,0 mm
25,0 til 27,0 mm
31,0 til 33,0 mm
5,5 til 6,5 mm
7,5 til 9,0 mm
9,0 til 11,0 mm
Ledstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Ledstørrelse unitSize
11331485 31,0 til 33,0 mm GL 45 Pakke med 10
11777118 25,0 til 27,0 mm GL 45 Pakke med 10
11831010 11,0 til 13,0 mm GL 25 Pakke med 10
11786828 7,5 til 9,0 mm GL 18 Pakke med 10
11747118 5,5 til 6,5 mm GL 14 -
11338803 7,5 til 9,0 mm GL 25 Pakke med 10
11757198 9,0 til 11,0 mm GL 25 Pakke med 10
11777198 9,0 til 11,0 mm GL 18 Pakke med 10
12851054 13,0 til 15,0 mm GL 32 Pakke med 10
13157444 15,0 til 17,0 mm GL 32 Pakke med 10
13118043 17,0 til 19,0 mm GL 32 Pakke med 10
11820720 5,5 til 6,5 mm GL 18 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11331485 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292383204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikonetætningen bruges til tætning og fastgørelse af gevindrør med gevindhætter.
Silikonetætningsringen passer til skrueforbindelsesstykket og har gode tætningsegenskaber. På grund af PTFE-laget på den ene side af tætningsringen er der en vis træghed i materialet. Det medfølgende hul giver mulighed for isætning af glasstænger, oliven, slanger mv.
  • Med bundet PTFE-flade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 31,0 til 33,0 mm
Til brug med (applikation) Forsegling; Tilslutning af glasrør; Velegnet til PBT skruelåg med åbning
Ledstørrelse GL 45
Mængde 10/Pk.
Størrelse (metrisk) Passer til rør-ID: 31,0 til 33,0 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 42 mm
Materiale Silikone (VMQ)