Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, til GL gevind, uden PTFE skive
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescription
Velegnet til PBT skruelåg. Eksempler på anvendelse: Fastgørelsesrør
- Velegnet til PBT skruelåg
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) indvendig | 6 mm |
| Til brug med (applikation) | Fastgørelsesrør; Forsegling |
| Ledstørrelse | GL 14 |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Silikone |