Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, til GL gevind, uden PTFE skive
Artikelnummer. 15824618 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Ledstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15824618
Brand: DWK Life Sciences 286218007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tætning til skrueforbindelseshætte.
Velegnet til PBT skruelåg. Eksempler på anvendelse: Fastgørelsesrør
  • Velegnet til PBT skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 14 mm
Til brug med (applikation) Fastgørelsesrør; Forsegling
Ledstørrelse GL 32
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Materiale Silikone