Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, til GL gevind, uden PTFE skive
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Velegnet til PBT skruelåg. Eksempler på anvendelse: Fastgørelsesrør
- Velegnet til PBT skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 12 mm |
| Til brug med (applikation) | Fastgørelsesrør; Forsegling |
| Ledstørrelse | GL 32 |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29 mm |
| Materiale | Silikone |