Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, til GL gevind, uden PTFE skive
Artikelnummer. 15369797 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Ledstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Ledstørrelse Pakningsstørrelse
15369797 8 mm GL 25 Pakke med 10
15931541 6 mm GL 14 Pakke med 10
10345191 6 mm GL 18 Hver
15874598 10 mm GL 18 Pakke med 10
10548411 26 mm GL 45 Hver
15824618 14 mm GL 32 Pakke med 10
10141831 8 mm GL 18 Hver
15814618 12 mm GL 32 Pakke med 10
10420303 10 mm GL 25 Hver
15884598 12 mm GL 25 Pakke med 10
15804618 10 mm GL 32 Pakke med 10
15844618 18 mm GL 32 Pakke med 10
15834618 16 mm GL 32 Pakke med 10
15854618 20 mm GL 32 Pakke med 10
15217458 32 mm GL 45 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15369797 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286201204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.30 DKK
    186.33 DKK / Pakke med 10
    Spare 36.97 DKK
    16% Slukket
På lager
Tætning til skrueforbindelseshætte.
Velegnet til PBT skruelåg. Eksempler på anvendelse: Fastgørelsesrør
  • Velegnet til PBT skruelåg
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 8 mm
Til brug med (applikation) Fastgørelsesrør; Forsegling
Ledstørrelse GL 25
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Silikone