Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, med bundet PTFE-flade
Artikelnummer. 11797118 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
11,0 til 13,0 mm
9,0 til 11,0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Pakningsstørrelse
11797118 11,0 til 13,0 mm Pakke med 10
11767118 9,0 til 11,0 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11797118 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292361201
På lager
Silikonetætningen bruges til tætning og fastgørelse af gevindrør med gevindhætter.
Silikonetætningsringen passer til skrueforbindelsesstykket og har gode tætningsegenskaber. På grund af PTFE-laget på den ene side af tætningsringen er der en vis træghed i materialet. Det medfølgende hul giver mulighed for isætning af glasstænger, oliven, slanger mv.
  • Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 11,0 til 13,0 mm
Til brug med (applikation) Forsegling; Tilslutning af glasrør
Ledstørrelse GL 32
Mængde 10/Pk.
Størrelse (metrisk) Passer til slange ID: 11,0 til 13,0 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Materiale Silikone (VMQ)