Få mere at vide
DWK Life Sciences Silikone tætningsring, med bundet PTFE-flade
Artikelnummer. 11767118 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
11,0 til 13,0 mm
9,0 til 11,0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig unitSize
11767118 9,0 til 11,0 mm -
11797118 11,0 til 13,0 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11767118 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292361004
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikonetætningen bruges til tætning og fastgørelse af gevindrør med gevindhætter.
Silikonetætningsringen passer til skrueforbindelsesstykket og har gode tætningsegenskaber. På grund af PTFE-laget på den ene side af tætningsringen er der en vis træghed i materialet. Det medfølgende hul giver mulighed for isætning af glasstænger, oliven, slanger mv.
  • Med bundet PTFE-flade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 9,0 til 11,0 mm
Til brug med (applikation) Forsegling; Tilslutning af glasrør
Ledstørrelse GL 32
Mængde 10/Pk.
Størrelse (metrisk) Passer til slange ID: 9,0 til 11,0 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Materiale Silikone (VMQ)