Få mere at vide
Masterflex™ Silikone hygiejnepakning, Tri-Clamp
Artikelnummer. 11770029 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
3/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11770029 3/4 tommer Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11770029 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3054800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 DKK
    207.37 DKK / Pakke med 10
    Spare 17.63 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Cole Parmer™ Silikonepakning er designet til Tri-Clamp™ stiltilpasninger og findes i et bredt udvalg af materialer, der passer til specifikke procesbehov.
  • Ideel til generelle og engangsanvendelser til at forbinde rør med resten af systemet
  • Engangsløsninger til brugerdefineret konfiguration for at minimere nedetid
  • Alle pakninger opfylder USDA-, 3-A- og CGMP-kriterierne
  • FDA-kompatibel
  • Alle silikone, EPDM, PTFE og Viton™ pakninger er fri for animalske ingredienser og opfylder USP klasse IV.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Diameter (metrisk) Udvendig 3/4 tommer
Materiale Silikone
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Type Pakning
Etui materiale Silikone