Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
31 mm
36 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12 871
- Varmebestandig op til 200 °C
- Durometer 50 Shore A
- Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 25mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) bund | 17 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 22 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Silikoneprop |