Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper
Artikelnummer. p-8000161
Diameter (metrisk) bund:
3,5 mm
10,5 mm
14 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10189980
Brand: Deutsch Neumann™ 1010510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og sikker lukning af laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper er gennemsigtige i farven.
  • Acc. til DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) bund 10,5 mm
Diameter (metrisk) Top 14.5 mm
Materiale Silikone
Produkttype Tapered Stopper