Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper
Artikelnummer. 30306742
Diameter (metrisk) bund:
3,5 mm
10,5 mm
14 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 30306742
Brand: Deutsch Neumann™ 1010503
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til sikker og sikker lukning af laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper er gennemsigtige i farven.
  • Acc. til DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) bund 3,5 mm
Diameter (metrisk) Top 6.5 mm
Materiale Silikone
Produkttype Tapered Stopper