Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Silikonegummiforseglinger, Septa
Artikelnummer. p-7222602
Diameter (metrisk):
22 mm
29 mm
42 mm
Artikelnummer. 10509791
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01342932
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Til piercing
  • Til skruelåg med boring
  • Materiale: silikone (VMQ)
Tekniske data
Materiale Silikone
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Diameter (metrisk) 29 mm