Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Silikonegummiforseglinger, Septa
Artikelnummer. 10509791
Skift visning
Diameter (metrisk):
22 mm
29 mm
42 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10509791 29 mm
10263951 22 mm
10315411 42 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10509791 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 01342932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 DKK
    1798.53 DKK / Pakke med 100
    Spare 156.47 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Til piercing
  • Til skruelåg med boring
  • Materiale: silikone (VMQ)
Tekniske data
Materiale Silikone
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Diameter (metrisk) 29 mm