Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Silikonegummiforseglinger, Septa
Diameter (metrisk):
22 mm
29 mm
42 mm
Beskrivelse
- Til piercing
- Til skruelåg med boring
- Materiale: silikone (VMQ)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silikone |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |