Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikone tætningsring
Artikelnummer. 12393379
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Borestørrelse:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Borestørrelse Pakningsstørrelse
12393379 16 mm 8 mm Pakke med 10
10294521 22 mm 12 mm -
10528801 42 mm 26 mm -
12383379 16 mm 6 mm Pakke med 10
10345071 22 mm 8 mm -
12373379 12 mm 6 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12393379 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01331808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00 DKK
    227.07 DKK / Pakke med 10
    Spare 53.93 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til beskyttelse mod lækager i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikone tætningsringe er designet til brug med skruelåg.
  • Materiale: silikonegummi (VMQ)
  • Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Borestørrelse 8 mm
Til brug med (applikation) Slangediameter: 7,5 til 9,0 mm
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Materiale Silikone gummi
Type Tætningsringen