Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikone tætningsring
Description
- Materiale: silikonegummi (VMQ)
- Med bundet PTFE-flade
Specifications
Specifications
| Borestørrelse | 6 mm |
| Til brug med (applikation) | Slangediameter: 5,5 til 6,5 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Silikone gummi |
| Type | Tætningsringen |