Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikone tætningsring
Artikelnummer. 10528801
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Borestørrelse:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10528801
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01334526
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til beskyttelse mod lækager i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikone tætningsringe er designet til brug med skruelåg.
  • Materiale: silikonegummi (VMQ)
  • Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Borestørrelse 26 mm
Til brug med (applikation) Slangediameter: 25 til 27 mm
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 42 mm
Materiale Silikone gummi
Type Tætningsring