Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikone tætningsring
Artikelnummer. 10294521
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Borestørrelse:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Borestørrelse unitSize
10294521 22 mm 12 mm -
10528801 42 mm 26 mm -
12383379 16 mm 6 mm Pakke med 10
12393379 16 mm 8 mm Pakke med 10
10345071 22 mm 8 mm -
12373379 12 mm 6 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10294521 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01332512
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til beskyttelse mod lækager i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikone tætningsringe er designet til brug med skruelåg.
  • Materiale: silikonegummi (VMQ)
  • Med bundet PTFE-flade
Tekniske data
Borestørrelse 12 mm
Til brug med (applikation) Slangediameter: 11 til 13 mm
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Silikone gummi
Type Tætningsring
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.