Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for temperaturer fra– 50 til +°200 C (kortvarigt op til +250 °C)
- Dybfrosne, varme eller kogende stoffer og apparater kan håndteres og placeres sikkert
- Sililkonegummi er ekstremt elastisk og skridsikkert; ideel til glatte overflader
- Sikkert greb
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silikone gummi |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Beskytter tommelfinger og 2 til 3 fingre mod forbrændinger og frysning |