Få mere at vide
Buerkle™ HotGrip™ Håndbeskyttere
Artikelnummer. 10185322 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Til brug med (applikation):
Beskytter hele hånden mod forbrændinger og frysning
Beskytter tommelfinger og 1 finger mod forbrændinger og frysning
Beskytter tommelfinger og 2 til 3 fingre mod forbrændinger og frysning
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (applikation) unitSize
10185322 Hvid Beskytter tommelfinger og 1 finger mod forbrændinger og frysning Hver
10074112 Rød Beskytter hele hånden mod forbrændinger og frysning Hver
10700034 Hvid Beskytter tommelfinger og 2 til 3 fingre mod forbrændinger og frysning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10185322 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 97680002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af silikonegummi for ekstrem termisk modstand. Buerkle™ HotGrip™ Håndbeskyttere beskytter fingre og hænder mod forbrændinger og frost.
  • Modstandsdygtig over for temperaturer fra– 50 til +°200 C (kortvarigt op til +250 °C)
  • Dybfrosne, varme eller kogende stoffer og apparater kan håndteres og placeres sikkert
  • Sililkonegummi er ekstremt elastisk og skridsikkert; ideel til glatte overflader
  • Sikkert greb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Silikone gummi
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Beskytter tommelfinger og 1 finger mod forbrændinger og frysning