Få mere at vide
Witeg™ Silikonegummipakninger
Beskrivelse
- Thread GL 32
- Each with a diameter of 29 mm
- Two different bore sizes available
Tekniske data
Tekniske data
| Borestørrelse | 13-15 mm |
| Farve | White |
| Inkluderer | PTFE liner |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29 mm |
| Materiale | Silicone Rubber |
| Type | Gasket |