Få mere at vide
Paragon Scientific Roterende silikone viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Viskositet:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Pakningsstørrelse:
600ml
Hver
Beskrivelse
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
- 600mL produkt leveret i en ''test in pack''-beholder, der er klar til brug
- 1 års holdbarhed
- Sikrer fuld overensstemmelse med international testmetodeprotokol
- Fuld sporbarhed til nationale standarder
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
- Gælder for alle spindler med undtagelse af L1 spindlen, yderligere foranstaltninger bør træffes ved brug af L1 spindlen
- Sikrere arbejde, mindre rod, mindre spild, højere gennemløb
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Test i pakkebeholder |
| Lugt | Characteristic odor |
| Viskositet | 50.49 mPa.s (25°C) |
| Analyt- eller komponentnavne | Silicone fluid |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Element | Silicone Fluid |
| Mængde | 600 mL |
Angivne nominelle værdier