Få mere at vide
Paragon Scientific Roterende silikone viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16040510
Skift visning
Viskositet:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Pakningsstørrelse:
600ml
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet unitSize
16040510 4.988 mPa.s (25°C) 600ml
16090500 10.12 mPa.s (25°C) 600ml
16050510 50.49 mPa.s (25°C) 600ml
16070510 75.53 mPa.s (25°C) 600ml
16000510 100.7 mPa.s (25°C) 600ml
16020510 251.5 mPa.s (25°C) 600ml
16030510 357.0 mPa.s (25°C) 600ml
15405413 503.9 mPa.s (25°C) 600ml
12010763 1003 mPa.s (25°C) Hver
15485403 1003 mPa.s (25°C) 600ml
12020763 5034 mPa.s (25°C) Hver
15465403 12423 mPa.s (25°C) 600ml
11964285 30036 mPa.s (25°C) Hver
16060510 60139 mPa.s (25°C) 600ml
11984285 100075 mPa.s (25°C) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16040510 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. VISRT5600
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt formuleret til brug med udstyr med minimal temperaturkontrol. Leveres i 600mL ''klar til brug'' pakker, der er specielt designet til at eliminere rengøring af laboratorieglas, hvilket i sagens natur er vanskeligt på grund af silikonens natur. Disse standarder giver både kalibrerings- og verifikationsmuligheder for testudstyr til rotationsviskosimeter.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • 600mL produkt leveret i en ''test in pack''-beholder, der er klar til brug
  • 1 års holdbarhed
  • Sikrer fuld overensstemmelse med international testmetodeprotokol
  • Fuld sporbarhed til nationale standarder
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • Gælder for alle spindler med undtagelse af L1 spindlen, yderligere foranstaltninger bør træffes ved brug af L1 spindlen
  • Sikrere arbejde, mindre rod, mindre spild, højere gennemløb
Tekniske data
Emballage Test i pakkebeholder
Lugt Characteristic odor
Viskositet 4.988 mPa.s (25°C)
Analyt- eller komponentnavne Silicone fluid
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Element Silicone Fluid
Mængde 600 mL
Angivne nominelle værdier