Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone pumpeslange
Artikelnummer. 10788061 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 10788061
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug inden for medicin.
  • FDA, NWC og BGA godkendt
  • Certificeret til USP XXII klasse 6
  • Autoklaverbar ved 130 °C i damp
  • Steriliserbar ved gammastråling uden at forringe kvaliteten
  • Måske uigennemsigtig eller gennemskinnelig i udseende
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9,6 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Tykkelse (metrisk) 2,4 mm
Til brug med Peristaltisk pumpe
Emballagemængde 1 hver
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Slanger til pumper