Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse 6 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 1500 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Til brug med | Peristaltisk pumpe |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Slanger til pumper |