Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone pumpeslange
Artikelnummer. 10213321 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Pakningsstørrelse:
15m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
10213321 0,8 mm 1,6 mm 15m
10141841 0,5 mm 1,6 mm 15m
10631692 1,6 mm 1,6 mm 15m
10162031 1,6 mm 2,4 mm 15m
10283361 3,2 mm 1,6 mm 15m
10273411 3,2 mm 2,4 mm 15m
10172031 4,8 mm 2,4 mm 15m
10335111 4,8 mm 1,6 mm -
10010061 6,4 mm 2,4 mm 15m
10707501 6,4 mm 1,6 mm 15m
10599201 8 mm 1,6 mm 15m
10468582 8 mm 2,4 mm 15m
10788061 9,6 mm 2,4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10213321
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug inden for medicin.
  • FDA, NWC og BGA godkendt
  • Certificeret til USP XXII klasse 6
  • Autoklaverbar ved 130 °C i damp
  • Steriliserbar ved gammastråling uden at forringe kvaliteten
  • Måske uigennemsigtig eller gennemskinnelig i udseende
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med Peristaltisk pumpe
Emballagemængde 1 hver
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Slanger til pumper