Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone pumpeslange
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse 6 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,8 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 1500 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 2,4 mm |
| Til brug med | Peristaltisk pumpe |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Slanger til pumper |