Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone/PTFE Septa
Artikelnummer. p-8012430 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 mm
11 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10574611
Brand: Macherey-Nagel™ 702625
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl hætteglas med GC-injektionsåbningssepta. De Macherey-Nagel™ silikone/PTFE septa kommer i en række forskellige størrelser.
  • Silikone / PTFE septa
  • Hvid silikone, den ene side belagt med grå PTFE
  • Maksimal temperatur 200° C
  • Ved brug ved betydeligt højere temperaturer– og arbejder uden septumudrensning– interfererende toppe kan forekomme på grund af termisk nedbrydning af materialet.
Tekniske data
Type Septum
Belægning Den ene side belagt med grå PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Temperatur (metrisk) Maks 200 °C
Farve Grå-Hvid
Materiale PTFE/Silicone
Mængde 50 stk