Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone/PTFE Septa
Artikelnummer. 10706882 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 mm
11 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10706882 12 mm Pakke med 50
10574611 10 mm Pakke med 50
10514801 11 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706882 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    570.73 DKK / Pakke med 50
    Spare 44.27 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Forsegl hætteglas med GC-injektionsåbningssepta. De Macherey-Nagel™ silikone/PTFE septa kommer i en række forskellige størrelser.
  • Silikone / PTFE septa
  • Hvid silikone, den ene side belagt med grå PTFE
  • Maksimal temperatur 200° C
  • Ved brug ved betydeligt højere temperaturer– og arbejder uden septumudrensning– interfererende toppe kan forekomme på grund af termisk nedbrydning af materialet.
Tekniske data
Produkttype Septum
Belægning Den ene side belagt med grå PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Temperatur (metrisk) Maks 200 °C
Farve Grå-Hvid
Materiale PTFE/Silicone
Mængde 50 stk