Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone/PTFE Septa
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 mm
11 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Silikone / PTFE septa
- Hvid silikone, den ene side belagt med grå PTFE
- Maksimal temperatur 200° C
- Ved brug ved betydeligt højere temperaturer– og arbejder uden septumudrensning– interfererende toppe kan forekomme på grund af termisk nedbrydning af materialet.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Septum |
| Belægning | Den ene side belagt med grå PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | 200 °C |
| Farve | Grå-Hvid |
| Materiale | PTFE/Silicone |
| Mængde | 50 stk |